19-4497
Metronidazole
SAJ first grade, ≥99.0%
Synonyme(s) :
2-Methyl-5-nitroimidazole-1-ethanol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ first grade
Pureté
≥99.0%
Forme
solid
Disponibilité
available only in Japan
Pf
159-161 °C (lit.)
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-negative bacteria
parasites
Mode d’action
DNA synthesis | interferes
Chaîne SMILES
CC1=NC=C([N+]([O-])=O)N1CCO
InChI
1S/C6H9N3O3/c1-5-7-4-6(9(11)12)8(5)2-3-10/h4,10H,2-3H2,1H3
Clé InChI
VAOCPAMSLUNLGC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 1B - Muta. 1B - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable