19-2930
Methyl cellulose
CP, viscosity 4000 cP
About This Item
Produits recommandés
Qualité
CP
Disponibilité
available only in Japan
Viscosité
4000 cP
Chaîne SMILES
[*]OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](CO[*])O[C@@H](O[*])[C@H](O[*])[C@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]1O[*]
Clé InChI
YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable