19-1330
2-mercaptoéthanol
SAJ special grade, ≥99.0%
Synonyme(s) :
β-mercaptoéthanol, 2-hydroxyéthylmercaptan, BME, Thioéthylèneglycol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ special grade
Densité de vapeur
2.69 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99.0%
Forme
liquid
Limite d'explosivité
18 %
Disponibilité
available only in Japan
Concentration
14.3 M (pure liquid)
dilution
(for analytical testing)
Indice de réfraction
n20/D 1.500 (lit.)
pH
4.5-6 (20 °C, 500 g/L)
pb
157 °C (lit.)
Densité
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OCCS
InChI
1S/C2H6OS/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Clé InChI
DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Liver,Heart
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
165.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
74 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter