1344509
USP
Iodoquinol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
5,7-Diiodo-8-hydroxyquinoline, 5,7-Diiodo-8-quinolinol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
iodoquinol
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
>200 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
Oc1c(I)cc(I)c2cccnc12
InChI
1S/C9H5I2NO/c10-6-4-7(11)9(13)8-5(6)2-1-3-12-8/h1-4,13H
Clé InChI
UXZFQZANDVDGMM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable