19-0700
Malonic acid
SAJ first grade, ≥99.0%
Synonyme(s) :
Propanedioic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ first grade
Pureté
≥99.0%
Forme
solid
Disponibilité
available only in Japan
Pf
132-135 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
water: 1,390 g/L at 22 °C
Chaîne SMILES
OC(=O)CC(O)=O
InChI
1S/C3H4O4/c4-2(5)1-3(6)7/h1H2,(H,4,5)(H,6,7)
Clé InChI
OFOBLEOULBTSOW-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
314.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
157 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves