Principaux documents
18-1380
Sigma-Aldrich
Lithium bromide hydrate
SAJ first grade, ≥98.0%
About This Item
Formule linéaire :
LiBr · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
86.85 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Essai:
≥98.0%
Qualité:
SAJ first grade
Forme:
solid
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
SAJ first grade
Essai
≥98.0%
Forme
solid
Disponibilité
available only in Japan
Pf
162-167 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Li+].[Br-].[H]O[H]
InChI
1S/BrH.Li.H2O/h1H;;1H2/q;+1;/p-1
Clé InChI
IPLONMMJNGTUAI-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable