XX0628
Hydrochloric acid
c(HCL) = 6.0 mol/l (6.0 N)
Synonyme(s) :
Chlorure d’hydrogène solution
About This Item
Produits recommandés
product name
Acide chlorhydrique solution, 6N
Niveau de qualité
pH
<1 (20 °C in H2O)
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
Clé InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable