H9383
Anti-Horse Serum antibody produced in rabbit
fractionated antiserum, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Anti-Serum, horse
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
fractionated antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
horse
Conditionnement
vial of 2 mL lyophilized antiserum
Technique(s)
immunoelectrophoresis: suitable
Température de stockage
2-8°C
Forme physique
Reconstitution
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable