15-1140
Chlorure de fer(III) hexahydrate
JIS special grade, ≥99.0%
Synonyme(s) :
Chlorure ferrique hexahydrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
JIS special grade
Pression de vapeur
1 mmHg ( 194 °C)
Pureté
≥99.0%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: iron
Disponibilité
available only in Japan
Point d'ébullition
280-285 °C (lit.)
Pf
37 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl[Fe](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Fe.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
Clé InChI
NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves