1.28222
Chlorure de fer(III) hexahydrate
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., JPE
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Chlorure ferrique hexahydrate
About This Item
Produits recommandés
Agence
JPE
Ph. Eur.
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1 mmHg ( 194 °C)
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Forme
powder
Point d'ébullition
280-285 °C (lit.)
Pf
37 °C (lit.)
Application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl[Fe](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Fe.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
Clé InChI
NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
Catégories apparentées
Description générale
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation.
Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Conditionnement
1282220003 (Sample kit); 1282221001 (Plastic bottle); 1282228025 (PE Bag in plastic bucket)
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable