Principaux documents
15-0685
Sigma-Aldrich
Iodine trichloride
SAJ special grade, ≥97.0%
About This Item
Formule linéaire :
ICl3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.26
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Essai:
≥97.0%
Qualité:
SAJ special grade
Forme:
solid
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
SAJ special grade
Essai
≥97.0%
Forme
solid
Disponibilité
available only in Japan
Chaîne SMILES 
Cl[I](Cl)Cl
InChI
1S/Cl3I/c1-4(2)3
Clé InChI
PAWIVBWALDNUJP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges