Principaux documents
11-0700
Sigma-Aldrich
Réactif phénolique de Folin-Ciocalteu
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Disponibilité
available only in Japan
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Chunpeng Wan et al.
Pharmacognosy magazine, 7(25), 40-45 (2011-04-08)
Extraction temperature influences the total phenolic content (TPC), total flavonoid content (TFC) of medicinal plant extracts to a great extend. TPC and TFC are the principle activity constituents present in the plant. The effects of extraction temperature on TPC, TFC