11-0090
Fehling′s reagent (A)
Synonyme(s) :
Copper(II) sulfate solution, Fehling’s Reagent I for sugars, Cupric sulfate standard
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: copper
Disponibilité
available only in Japan
Chaîne SMILES
[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cu.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Clé InChI
ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable