07-2660
Diethanolamine
JIS special grade, ≥99.0%
Synonyme(s) :
2,2′-Iminodiethanol, Bis(2-hydroxyethyl)amine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
JIS special grade
Densité de vapeur
3.6 (vs air)
Pression de vapeur
<0.98 atm ( 100 °C)
Pureté
≥99.0%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
689 °F
Limite d'explosivité
10.6 %
Disponibilité
available only in Japan
Indice de réfraction
n20/D 1.477 (lit.)
pH
11.0-12 (25 °C, 105 g/L)
Point d'ébullition
217 °C/150 mmHg (lit.)
Pf
28 °C (lit.)
Densité
1.097 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OCCNCCO
InChI
1S/C4H11NO2/c6-3-1-5-2-4-7/h5-7H,1-4H2
Clé InChI
ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Kidney,Liver,Blood
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
273.2 °F
Point d'éclair (°C)
134 °C