05-7490
L-Cystine
SAJ special grade, ≥99.0%
Synonyme(s) :
(R,R)-3,3′-Dithiobis(acide 2-aminopropionique)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ special grade
Pureté
≥99.0%
Disponibilité
available only in Japan
Pf
>240 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
N[C@@H](CSSC[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O4S2/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)/t3-,4-/m0/s1
Clé InChI
LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable