Principaux documents
05-0810
Sigma-Aldrich
Calcium L-lactate pentahydrate
SAJ first grade, ≥97.0%
Synonyme(s) :
L-Lactic acid calcium salt
About This Item
Formule linéaire :
[CH3CH(OH)COO]2Ca · 5H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
308.29
Beilstein:
4923285
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
SAJ first grade
Essai
≥97.0%
Forme
solid
Disponibilité
available only in Japan
Chaîne SMILES 
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].C[C@H](O)C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@H](C)O
InChI
1S/2C3H6O3.Ca.5H2O/c2*1-2(4)3(5)6;;;;;;/h2*2,4H,1H3,(H,5,6);;5*1H2/q;;+2;;;;;/p-2/t2*2-;;;;;;/m00....../s1
Clé InChI
HPVJXNNKHRNBOY-VFGZHDCSSA-L
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Ehsan Rezabeigi et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 40, 248-252 (2014-05-27)
More than four decades after the discovery of 45S5 Bioglass® as the first bioactive material, this composition is still one of the most promising materials in the tissue engineering field. Sol-gel-derived bioactive glasses generally possess improved properties over other bioactive