86616
Tetraethylammonium chloride
for electrochemical analysis, ≥99.0%
Synonyme(s) :
TEA chloride
159,00 $
About This Item
159,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (AT)
≥99.0%
Forme
crystals
Solubilité
methanol: 0.1 g/mL, clear, colorless
Chaîne SMILES
[Cl-].CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.ClH/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;/h5-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
YMBCJWGVCUEGHA-UHFFFAOYSA-M
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
201.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
94 °C - closed cup