Principaux documents
03-2680
Sigma-Aldrich
Bismuth standard solution
1 mg/mL Bi, suitable for atomic absorption spectrometry
Synonyme(s) :
Bismuth(III) nitrate solution
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
liquid
Disponibilité
available only in Japan
Concentration
1 mg/mL Bi
Adéquation
suitable for atomic absorption spectrometry
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[Bi]
InChI
1S/Bi
Clé InChI
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable