Principaux documents
01-4870
Sigma-Aldrich
Ammonium oxalate monohydrate
JIS special grade, ≥99.5%
Synonyme(s) :
Oxalic acid diammonium salt
About This Item
Formule linéaire :
(NH4)2C2O4 · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.11
Beilstein:
3759830
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
JIS special grade
Essai
≥99.5%
Forme
crystalline
Disponibilité
available only in Japan
pH
6.0-7.0 (25 °C, 14.2 g/L)
Pf
133 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(C(O)=O)=O.N.O.N
InChI
1S/C2H2O4.2H3N.H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H3;1H2
Clé InChI
MSMNVXKYCPHLLN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
M. Sato
Phytochemistry, 19, 1939-1939 (1980)
Yuancun Qiao et al.
The journal of physical chemistry letters, 6(14), 2755-2760 (2015-08-13)
Negative linear compressibility (NLC) is a relatively uncommon phenomenon and rarely studied in organic systems. Here we provide the direct evidence of the persistent NLC in organic mineral ammonium oxalate monohydrate under high pressure using synchrotron X-ray powder diffraction, Raman
Electrochemiluminescence as a tool for microscopy at the nanoscale.
Lee A, et al.
Proceedings of SPIE, 13, 13-20 (2004)