Principaux documents
01-3910
Sigma-Aldrich
4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid
JIS special grade, ≥97.0%
Synonyme(s) :
1-Amino-2-naphthol-4-sulfonic acid
About This Item
Formule linéaire :
H2NC10H5(OH)SO3H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.25
Beilstein:
2697469
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
JIS special grade
Essai
≥97.0%
Disponibilité
available only in Japan
Pf
290 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1c(O)cc(c2ccccc12)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C10H9NO4S/c11-10-7-4-2-1-3-6(7)9(5-8(10)12)16(13,14)15/h1-5,12H,11H2,(H,13,14,15)
Clé InChI
RXCMFQDTWCCLBL-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable