01-0370
Acide acétique solution
SAJ first grade, 27.0-33.0%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ first grade
Forme
liquid
Disponibilité
available only in Japan
Concentration
27.0-33.0%
Densité
1.049 g/cm3
Chaîne SMILES
CC(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
Clé InChI
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter