This product is a stabilized solution in Tris buffer, pH 7.3.
G0774
Glycerokinase from Bacillus stearothermophilus
buffered aqueous solution, ≥75 units/mg protein (biuret)
Synonyme(s) :
ATP:glycerol 3-phosphotransferase, Glycerol Kinase
668,00 $
About This Item
668,00 $
Produits recommandés
Source biologique
Bacillus sp. (Bacillus steaarothermophilus)
Niveau de qualité
Essai
≥5.0 mg protein/mL (biuret)
Forme
buffered aqueous solution
Activité spécifique
≥75 units/mg protein (biuret)
Conditions de stockage
dry at room temperature
Couleur
beige
Application(s)
life science and biopharma
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
Bacillus sp. ... glpK(89613566)
Description générale
Glycerol kinase is encoded by the GK gene on chromosome Xp21.2. Glycerol kinase is predominantly active in the liver.
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
-
Hello What is the composition of the "Buffered Aqueous Solution" for the G0774--Sigma-Aldrich. Glycerokinase from Bacillus stearothermophilus. This information is important and necessary for our work. Thanks