FHIFIN-RO
Roche
Système pour PCR FastStart™ High Fidelity, dNTPack
162,00 $
About This Item
162,00 $
Produits recommandés
Utilisation
sufficient for ≤200 reactions (04738292001)
sufficient for ≤50 reactions (04738284001)
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 125 U (04738284001)
pkg of 500 U (04738292001 [2 x 250 U])
Fabricant/nom de marque
Roche
Paramètres
72 °C optimum reaction temp.
Technique(s)
PCR: suitable
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
- PCR à démarrage à chaud
- PCR multiplex
- RT-PCR à démarrage à chaud
- Amplification de matrices riches en GC
- PCR difficiles ou complexes
- PCR médiée par ligature précapture (LM-PCR)
- Amplification PCR d'ADNc[4], du gène de l'ARNr 16S[5][6]
Caractéristiques et avantages
- Obtention d'excellentes performances en PCR multiplex : pour des résultats rapides et de grande qualité, utilisez également le Kit d'optimisation de PCR de Roche.
- Augmentation de la fidélité : une fidélité multipliée par quatre par rapport l'ADN Taq polymérase et à l'ADN Taq polymérase FastStart.
- Amplification des ADN complexes : le DMSO, un additif pour PCR, est fourni pour les matrices difficiles à amplifier.
- Rentabilité : utilisez la solution prémélangée de dNTP de qualité PCR.
Conditionnement
- Mélange d'enzymes FastStart High Fidelity (5 U/μl) dans du tampon de conservation
- Tampon de réaction FastStart High Fidelity, concentré 10x, avec MgCl2 18 mM
- Tampon de réaction FastStart High Fidelity, concentré 10x, sans MgCl2
- Solution mère de MgCl2, 25 mM
- DMSO
- Mélange de nucléotides pour PCR (chaque dNTPack contient les nucléotides sous forme de sel de sodium, sans additif 10 mM dans un mélange prêt à l'emploi)
Qualité
Définition de l'unité
Notes préparatoires
Autres remarques
- Mélange d'enzymes FastStart High Fidelity (5 U/μl) dans un tampon de conservation
- Tampon de réaction FastStart High Fidelity concentré 10 ×, avec MgCl2 18 mM
- Tampon de réaction FastStart High Fidelity concentré 10 ×, sans MgCl2
- Solution mère de MgCl2 25 mM
- Diméthylsulfoxyde (DMSO)
- Mélange de nucléotides pour PCR
Informations légales
Composants de kit seuls
- FastStart High Fidelity Enzyme Blend, in storage buffer 5 U/μl
- FastStart High Fidelity Reaction Buffer, with 18 mM MgCl2 10x concentrated
- FastStart High Fidelity Reaction Buffer, without MgCl2 10x concentrated
- MgCl2 Stock Solution 25 mM
- DMSO
- PCR Nucleotide Mix
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
203.0 °F
Point d'éclair (°C)
95 °C
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
The purpose of Hot Start PCR is to inhibit the PCR reaction in order to reduce nonspecific amplification, prevent the formation of primer dimers, and increase product yields.
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.