Principaux documents
ELONG-RO
Roche
Système pour PCR de longues matrices Expand
suitable for PCR, optimum reaction temp. 68 °C
Synonyme(s) :
pcr de longes matrices, pcr longue portée
About This Item
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Code UNSPSC :
41106300
Utilisation
sufficient for ≤190 reactions (11681842001)
sufficient for ≤38 reactions (11681834001)
sufficient for ≤950 reactions (11759060001)
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 3,600 U (11759060001 [10x360 U])
pkg of 150 U (11681834001)
pkg of 720 U (11681842001 [2x360 U])
Fabricant/nom de marque
Roche
Paramètres
68 °C optimum reaction temp.
Technique(s)
PCR: suitable
Température de stockage
−20°C
Description générale
Le Système pour PCR de longues matrices Expand est un mélange enzymatique contenant de l'ADN Taq polymérase et une ADN polymérase thermostable à activité de correction d'épreuve. Ce mélange particulièrement efficace de polymérases permet d'obtenir une PCR à haut rendement à partir d'ADN génomique. Le Système pour PCR de longues matrices Expand permet d'amplifier des fragments d'ADN allant jusqu'à 20 kb pour l'ADN génomique humain et jusqu'à 40 kb pour l'ADNλ.
Le Système pour PCR de longues matrices Expand copie l'ADN avec un niveau d'exactitude trois fois supérieur à celui de l'ADN Taq polymérase.
Les erreurs d'incorporation provoquent le détachement de l'ADN Taq polymérase du brin d'ADN. L'activité 3′→ 5′ exonucléase du mélange réactionnel avec polymérase de correction amplifie l'ADN de manière trois fois plus exacte que l'ADN Taq polymérase seule.
Les produits de PCR de grande longueur nécessitent un tampon particulier et un protocole optimisé. Ce kit contient trois tampons différents permettant d'amplifier les fragments de 0,5 à 9 kb, de 9 à 12 kb et de plus de 12 kb. Pour obtenir des matrices d'ADN génomique de grande qualité, utilisez le Kit de préparation de matrices PCR High Pure de Roche.
Application
La principale application du Système pour PCR de longues matrices Expand est l'amplification exacte des séquences cibles particulièrement longues, même celles de type ADN génomique. Utilisez ce mélange enzymatique optimisé et cet ensemble de trois tampons spécialement développés pour générer des produits de PCR de 5 à 20 kb de long.
Choisissez le Système pour PCR de longues matrices Expand de 1ère génération pour obtenir des réactions de PCR longues et exactes. Utilisez ce mélange enzymatique optimisé et cet ensemble de trois tampons spécialement développés pour générer des produits de PCR de 5 à 20 kb de long. Utilisez ce produit pour :
  • La PCR
  • La RT-PCR ou la PCR longue portée
  • L'amplification de gros fragments
  • La cartographie et le séquençage de génomes
  • L'élaboration de cartes de fragments chevauchants
  • La caractérisation de séquences clonées dans des phages lambda ou des cosmides
  • L'identification et le clonage rapides de gènes complets à partir de matériaux de départ du type séquence d'ADN génomique ou d'ADNc
Pour une option plus économique, nous vous recommandons le dNTPack pour PCR longue portée Expand de 2e génération.
Avec des amplicons de 20 à 35 kb, optez pour le Système PCR 20kbPLUS Expand - dNTPack.
Caractéristiques et avantages
Le Système pour PCR de longues matrices Expand est idéal pour la cartographie et le séquençage de génomes, l'élaboration de cartes de fragments chevauchants, la caractérisation de séquences clonées dans des phages lambda ou des cosmides, ainsi que le clonage et l'analyse de gènes eucaryotes.
  • Amplifiez les très longues matrices : cet ensemble de trois tampons amplifie les produits de 5 à 20 kb.
  • Augmentez les rendements et multipliez la fidélité par trois , par rapport à l'ADN Taq polymérase.
  • Améliorez votre PCR : l'obtention d'une plus grande quantité de produit de PCR complet est idéale pour les applications en aval.
Conditionnement
1 kit contenant 4 composants
Qualité
La fonction de chaque lot est contrôlée par PCR à l'aide d'ADN génomique humain et d'amorces spécifiques d'un fragment de 9 kb, 12 kb et 15 kb. Le mélange d'enzymes est testé afin de vérifier l'absence d'activités contaminantes, notamment les activités endonucléase ou exonucléase et l'activité de coupure, conformément aux procédures de contrôle qualité en vigueur.
Définition de l'unité
Activité volumique : 5 U/μl
Notes préparatoires
Concentration de travail : La concentration enzymatique optimale varie de 0,5 à 5,0 U par réaction de 50 μl. La concentration enzymatique standard est de 3,75 U par réaction de 50 μl.
Autres remarques
Produit destiné uniquement à la recherche en sciences de la vie. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Informations légales
L'utilisation de ce produit est protégée par des revendications de brevets américains et des revendications de brevets équivalentes en dehors des États-Unis. L'achat de ce produit inclut une immunité limitée et non transférable contre les poursuites dans le cadre des revendications des brevets susmentionnés pour l'utilisation de cette seule quantité de produit pour les propres recherches internes de l'acheteur. Aucun droit en vertu d'une autre revendication de brevet, aucun droit d'appliquer un procédé breveté et aucun droit d'assurer des services commerciaux de quelque nature que ce soit, notamment, mais sans caractère limitatif, la communication des résultats des activités de l'acheteur contre rémunération ou toute autre considération commerciale, n'est reconnu expressément, implicitement ou par préclusion. Ce produit est réservé à la recherche. Les utilisations à des fins de diagnostic protégées par des revendications de brevets appartenant à Roche nécessitent l'octroi d'une autre licence par Roche. Pour de plus amples informations sur les licences d'achat, contactez le Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California, 94404, États-Unis</ br>AVIS À L'ACHETEUR : LICENCE LIMITÉE<br />L'utilisation de ce produit est protégée par le brevet américain n° 6 127 155 et les revendications des brevets correspondants en dehors des États-Unis.  L'achat de ce produit inclut une immunité limitée et non transférable contre les poursuites dans le cadre des revendications des brevets susmentionnés pour l'utilisation de cette seule quantité de produit pour les propres recherches internes de l'acheteur.  Aucun droit en vertu d'une autre revendication de brevet et aucun droit d'assurer des services commerciaux de quelque nature que ce soit, notamment, mais sans caractère limitatif, la communication des résultats des activités de l'acheteur contre rémunération ou une autre considération commerciale, n'est transmis expressément, implicitement ou par préclusion.  Ce produit est réservé à la recherche. Les utilisations diagnostiques humaines et vétérinaires protégées par des revendications de brevets appartenant à Roche nécessitent l'octroi d'une autre licence par Roche.  Toutes les utilisations autres que la recherche interne et les utilisations diagnostiques humaines et vétérinaires protégées par des revendications de brevets appartenant à Roche nécessitent l'octroi d'une autre licence par Thermo Fisher Scientific. Pour de plus amples informations sur l'achat de licences auprès de Roche, contactez le Licensing Department de Roche Molecular Systems, Inc., 4300 Hacienda Drive, Pleasanton, California 94588, États-Unis ou de Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Allemagne.  Pour de plus amples informations sur l'achat de licences auprès de Thermo Fisher Scientific, contactez le Licensing Department de Thermo Fisher Scientific, 5791 Van Allen Way, Carlsbad, California 92008, États-Unis.
Expand is a trademark of Roche
Composants de kit seuls
Réf. du produit
Description
  • Expand Long Template Enzyme Mix
  • Expand Long Template Buffer 1, with 17.5 mM MgCl2 10x concentrated
  • Expand Long Template Buffer 2, with 27.5 mM MgCl2 10x concentrated
  • Expand Long Template Buffer 3, with 27.5 mM MgCl2 and detergents 10x concentrated
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Barbara Wallner et al.
PloS one, 8(4), e60015-e60015 (2013-04-11)
The paternally inherited Y chromosome displays the population genetic history of males. While modern domestic horses (Equus caballus) exhibit abundant diversity within maternally inherited mitochondrial DNA, no significant Y-chromosomal sequence diversity has been detected. We used high throughput sequencing technology
Marcelo P Coba et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 32(40), 13987-13999 (2012-10-05)
Traf2 and NcK interacting kinase (TNiK) contains serine-threonine kinase and scaffold domains and has been implicated in cell proliferation and glutamate receptor regulation in vitro. Here we report its role in vivo using mice carrying a knock-out mutation. TNiK binds
Zhenbao Yu et al.
Cell research, 22(2), 305-320 (2011-08-10)
The MRE11/RAD50/NBS1 complex is the primary sensor rapidly recruited to DNA double-strand breaks (DSBs). MRE11 is known to be arginine methylated by PRMT1 within its glycine-arginine-rich (GAR) motif. In this study, we report a mouse knock-in allele of Mre11 that
Protocoles
This polymerase mixture produces a high yield of PCR product from genomic DNA.