11835289910
Roche
PCR DIG Labeling MixPLUS
sufficient for 2 x 50 assays (50μl final reaction volume), pkg of 2 × 250 μL, solution
Synonyme(s) :
DIG system, PCR labeling
About This Item
Produits recommandés
Forme
solution
Utilisation
sufficient for 2 x 50 assays (50μl final reaction volume)
Conditionnement
pkg of 2 × 250 μL
Fabricant/nom de marque
Roche
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Autre catégorie plus écologique
, Aligned
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Qualité
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Les clients ont également consulté
Articles
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.