11767291910
Roche
TUNEL Label Mix
sufficient for 30 tests, pkg of 3 × 550 μL
Synonyme(s) :
transferase dUTP nick end labeling, tunel
About This Item
Produits recommandés
Forme
solution
Niveau de qualité
Utilisation
sufficient for 30 tests
Conditionnement
pkg of 3 × 550 μL
Fabricant/nom de marque
Roche
Couleur
colorless
Solubilité
water: miscible
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Notes préparatoires
For one test: Mix 45 μl TUNEL Label with 5 μl TUNEL Enzyme prior to use. For negative control use 50 μl/test TUNEL Label only.
Storage conditions (working solution): Note: The TUNEL reaction mixture (45 μl TUNEL Label with 5 μl TUNEL Enzyme for 1 test) should be prepared just before use, and should not be stored. Keep the TUNEL reaction mixture on ice until use.
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B Inhalation
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash