S7105
ApopTag Reaction Buffer
ApopTag Reaction Buffer is intended for use in labeling the 3′-OH ends of fragmented DNA during apoptotic cell detection.
Synonyme(s) :
Tampon ApopTag, Tampon de réaction
322,00 $
About This Item
322,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
ApopTag
Chemicon®
Technique(s)
activity assay: suitable (apoptosis)
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
ApopTag est une marque déposée de la société Serologicals.
Application
Ce produit est nocif en cas d'ingestion ; éviter tout contact avec la peau et les yeux (porter des gants et des lunettes de protection) ; rincer immédiatement les zones concernées en cas de contact.
Instructions d'utilisation
Préparer le mélange de marquage comme suit :
μ
μ
Ce réactif peut être préparé à l'avance et stocké sur de la glace pendant 6 heures maximum.
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3