10108987001
Roche
Pyrophosphatase, inorganic (PPase)
from yeast
Synonyme(s) :
inorganic pyrophosphatase
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
yeast
Niveau de qualité
Forme
suspension
Activité spécifique
~200 units/mg protein (At 25 °C with inorganic pyrophosphate as the substrate.)
Conditionnement
pkg of 1 mL (1 mg)
Fabricant/nom de marque
Roche
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Spécificité
Application
- Enzymatic nitric oxide (NO) detection system
- In vitro transcription
- Multiply-primed rolling circle amplification
Actions biochimiques/physiologiques
Qualité
Forme physique
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available