Principaux documents
ZUFPREUN0
Milli-Q
Unité de prétraitement par UF 3/4
Removes contaminants from tap water with fouling index above system specifications
1 EA
5 590,00 $
5 590,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 EA
5 590,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104214
Nomenclature NACRES :
JA.13
5 590,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Entrée CA/CC
6 V
Conditionnement
pkg of 1 unit
Paramètres
22 kg operating weight (48.5 lb)
Unité, Haut. × larg. × prof.
129 cm (50.8 in.) × 30 cm (11.8 in.) × 25 cm (9.8 in.)
Compatibilité
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
Description générale
Cet unité de prétraitement par ultrafiltration (UF) élimine les particules en suspension, les micro-organismes et les colloïdes de l'eau de ville. Elle est utilisée lorsque l'eau de ville présente un indice de colmatage élevé (7 > SDI > 12).
Application
Permet de prétraiter l'eau de ville présentant un indice de colmatage élevé avant d'alimenter les systèmes Milli-Q® CLX/HX/HX-SD/HR 7000.
Informations légales
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany