Equipamento muito robusto de ótima qualidade, ideal para uso em laboratório.
ZLXLSD51040
Système de purification d'eau Milli-Q® HX 7040 SD (LC)
Centralized pure water solution for up to 800 L/day Type 2 water; for low chlorine feed water
Synonyme(s) :
Milli-Q® HX 7040 SD Water Purification System (LC)
About This Item
Produits recommandés
Entrée CA/CC
100 - 230 V, 50 - 60 Hz
Niveau de qualité
Gamme de produits
Milli-Q® HX
Conditionnement
pkg of 1 unit
Paramètres
≤20 L/min distribution flow rate
222 kg operating weight (489.4 lb)
40 L/hr make-up flow rate
800 L/day max. usage
Résistivité
>5 Ω-cm, at 25°C
H × l × P
124 cm (48.8 in.) × 54.3 cm (21.4 in.) × 94.7 cm (37.3 in.)
Volume de la cuve
140 L
Résidus de Carbone Oxydable Total (COT)
<30 ppb
Entrée
potable tap water
Sortie
type 2 water (> 5 MΩ·cm)
Conductivité
<0.2 μS/cm at 25 °C
Description générale
Application
- Équipements et instruments, par exemple lave-vaisselles, autoclaves, analyseurs cliniques, bains marie, enceintes climatiques et à humidité régulée, et automates de coloration pour histopathologie.
- Robinets de paillasse pour le rinçage de la verrerie en général, préparation de tampons et de réactifs.
- Systèmes de purification produisant de l′eau ultra pure (par ex. système Milli-Q® IQ 7000).
Caractéristiques et avantages
- Combinaison optimale de technologies de purification pour une eau pure de type 2 de haute qualité à un débit fiable.
- Réservoir de 140 l et pompe intégrés pour un stockage protégé et une distribution à un débit pouvant atteindre 20 l/min.
- Interface de communication supérieure et des fonctionnalités modernes de gestion des données.
- Gamme personnalisable d'options et d'accessoires pour répondre à vos exigences spécifiques.
- Fonctionnalité de surveillance et de maintenance MyMilli-Q™ Remote Care.
Composants
- Le prix affiché ne correspond qu'à la référence indiquée ci-dessus ; il est susceptible d'être modifié à tout moment sans préavis.
- Cet article n'inclut pas les consommables, les accessoires ni aucun autre produit ou service nécessaires à l'installation de l'unité de purification d'eau et à son bon fonctionnement dans le temps.
- Parce que chacun de nos clients a des besoins spécifiques en matière d'eau purifiée, nous vous recommandons de faire valider votre achat par l'un de nos spécialistes. Nous restons à votre disposition pour vous conseiller, n'hésitez à nous contacter !
Autres remarques
- Rétention : micro-organismes
- Mode d'action : Filtration et UV
- Application : analyses de laboratoire classiques
- Usage prévu : purification de l'eau
- Mode d'empoi : ce dispositif fournit de l'eau filtrée à travers des membranes de 0,22 µm de qualité stérilisante et exposée à une lampe UV bactéricide. Consulter la section "Utilisation du système" dans le guide d'utilisation de l'équipement (disponible sur la clé USB fournie avec le système).
- Stockage : à conserver dans un endroit sec
- Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations fédérales, nationales et locales en vigueur.
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit
Articles
Discover the importance of water quality in microbiology and its impact on reliable and reproducible results in culture media preparation. Learn about the EN ISO 11133 standard, lab water solutions, and purification technologies recommended for microbiological testing.
Contenu apparenté
Milli-Q® HX 7000 SD series purifies, stores, and distributes type 2 pure water efficiently in a compact format.
Dans quelle mesure la qualité de votre eau de laboratoire est-elle constante ? Des variations de la qualité de l'eau purifiée peuvent avoir une incidence sur les analyses pratiquées par le laboratoire et sur l'efficacité globale de son fonctionnement. Découvrez comment les systèmes de purification d'eau Milli-Q® donnent confiance dans la constance.
How consistent is your lab’s water quality? Variations in purified water quality may be impacting your lab’s analysis and overall efficiency of operations. See how Milli-Q® lab water systems deliver confidence in consistency.
Water for Clinical Chemistry