Principaux documents
PR0G00002
Milli-Q
Pack de prétraitement (long) Progard® 2
Progard® Pretreatment Pack
Protects the reverse osmosis (RO) membrane from hard water components
Synonyme(s) :
Pack de prétraitement Progard®
1 EA
805,00 $
805,00 $
Date d'expédition estimée le14 avril 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 EA
805,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104212
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
JA.14
805,00 $
Date d'expédition estimée le14 avril 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Niveau de qualité
Composition
polyphosphate, activated carbon and 0.5 μm depth filter.
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
Progard®
Hauteur
39.5 cm (15.5 in.)
Résidus de Carbone Oxydable Total (COT)
<2000 ppb
Résidus halogénés
<3 ppm (Cl2)
Compatibilité
for use with AFS® (1999-2012)
for use with Direct-Q® (1997-2010)
for use with Elix® (1997-2008)
for use with RiOs (1997-2012)
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
Le pack de prétraitement Progard® 2 est conçu pour prétraiter l'eau du robinet en la débarrassant des grosses particules, des composés organiques et du chlore libre. Cela permet de protéger la membrane d'osmose inverse (OI) d'un entartrage, d'un colmatage organique ou d'une oxydation par le chlore. Le pack de prétraitement Progard® 2 optimise la durée de vie et les performances de votre système. À utiliser avec les systèmes de purification d'eau AFS®, Direct-Q® Elix® et RiOs 5/8/16. Il est très important de remplacer les consommables conformément aux indications du système pour que ses performances restent conformes aux spécifications.
Application
Élimination des composés organiques, du chlore libre, des particules et des colloïdes présents dans l'eau du robinet pour une protection optimale des membranes d'osmose inverse.
Caractéristiques et avantages
  • Le pack de prétraitement Progard® 2 est constitué de polypropylène et d'EPDM.
  • Il convient au traitement d'une eau du robinet ayant un indice de densité du limon (Silt Density Index, SDI) < 12, un taux de Cl2 < 3 ppm et un niveau de COT < 2 000 ppb.
  • Le charbon actif naturel possède une grande surface spécifique et une haute cinétique d'adsorption, tolérant une eau d'alimentation contenant jusqu'à 3 ppm de chlore et 2 000 ppb de COT.
  • Le média de filtration en profondeur présente une grande capacité et une rétention optimisée, tolérant une eau d'alimentation ayant un SDI inférieur ou égal à 12.
  • Ce pack contient des polyphosphates spécialement sélectionnés pour éviter l'encrassement de la membrane sans relargage d'ions.
Informations légales
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Questions
1–9 of 9 Questions  
  1. What are the storage conditions for this product?
    1 answer
    1. Recommended storage conditions: temperatures from 5 to 30°C; humidity between 10 and 80%. The original sealed bag (if provided) must be kept intact before the first use to protect the purification element from foreign matter.
      Helpful?
  2. How are consumables changed?
    1 answer
    1. To help you to change your system's consumables, several video tutorials are available on our YouTube channel: https://youtube.com/playlist?list=PL2TUriaAaEA_IXDCnPbDk6OmrwptjwOHD. For high-flow systems, please keep in mind that all consumable changes must be approved by a 3-digit code that only the person in charge of the system knows.
      Helpful?
  3. How can I know which consumables can be used with my system?
    1 answer
    1. To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
      Helpful?
  4. What steps are you taking towards improved sustainability?
    1 answer
    1. Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we're all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus. Do not hesitate to contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for further information.
      Helpful?
  5. Can I arrange to have my consumables automatically ordered and delivered once a year?
    1 answer
    1. It's possible to place only one consumable order per year with a specific contract called "Consumable Supply Agreement (CSA)" (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/water-purification/milli-q-consumables#csa). For further information, contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/collections/offices).
      Helpful?
  6. Can consumables be opened and refilled?
    1 answer
    1. Unfortunately, this is not possible because of safety issues and the need to guarantee the quality of consumables and their interior purification components. Our consumables are manufactured in an ISO 9001-certified facility France in agreement with high quality standards.
      Helpful?
  7. How frequently do the various consumables need to be changed?
    1 answer
    1. The frequency that consumables must be changed depends on the system's usage (treated water volume) and on the consumables themselves (time of usage). In order to ensure the quality of water and your results, the consumables should be replaced when the system alerts you.
      Helpful?
  8. Where can I find data sheets, Certificates of Origin, Certificates of Analysis, and Certificates of Quality?
    1 answer
    1. Documents and certificates are available in the "Documentation" section on this page. Do not hesitate to contact us if you require further information.
      Helpful?
  9. What is the consumables delivery time?
    1 answer
    1. Refer to the consumable's Product page for a first estimation of its expected delivery time and contact customer service for more information.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. N-6964 KORSSUND, NORWAY
    • Reviews 3
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Spare part swiftly despatched
    Rapidly delivered, well functioning on Elix 3, mebrane water manufactured again.