ZFCBIXXEU
Box Milli-Q® IX spécifique d'un pays
Available only in European Union
Synonyme(s) :
Country Box Milli-Q® IX EU
About This Item
Produits recommandés
Conditionnement
pkg of 1 kit
Compatibilité
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
Description générale
Application
Informations légales