ERMFC440C
Resin-bonded glass fibre board (thermal conductivity)
ERM®, certified reference material, size 60 cm × 60 cm
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Agence
ERM®
Fabricant/nom de marque
JRC
Taille
60 cm × 60 cm
Application(s)
glass & ceramic
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
ERMFC440C
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable