Principaux documents
XX6702507
Millipore
Adaptateur de tuyau 1/4" NPTM à tuyau 1/4"
Accessories for filter holders for sample preparation.
1 EA
99,20 $
99,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
99,20 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
Nomenclature NACRES :
NB.24
99,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
stainless steel (Series 300)
Niveau de qualité
Paramètres
14 bar max. inlet pressure (200 psi)
D.I.
6.3 mm (0.25 in.)
Longueur
1.83 m
183 cm
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Millipore propose un large choix de raccords, d'adaptateurs, de vannes, de manomètres et de tuyaux utilisables avec les systèmes de filtration Millipore. Sauf exceptions indiquées, le matériau constitutif est l'acier inoxydable de la série 300.
Les raccords Tri-Clamp (TC) sont qualifiés comme suit par convention : 1 1/2", 2", etc. Les raccords TC 1 1/2" s'adaptent sur des tuyaux de 1" ou 1 1/2" de diamètre extérieur. Les raccords TC 2" s'adaptent uniquement sur des tuyaux de 2" de diamètre extérieur.
Application
Accessoires pour supports filtres destinés à la préparation d'échantillons.