Principaux documents
XX3001240
Millipore
Support filtre analytique 13 mm, acier inoxydable
Analytical Filter Holder 13mm, stainless steel
Synonyme(s) :
Support filtre de 13 mm, Support filtre en acier inoxydable
1 EA
782,00 $
782,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
782,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
Nomenclature NACRES :
NB.24
782,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PTFE seal
stainless steel housing
Niveau de qualité
Technique(s)
vacuum filtration: suitable
Hauteur
8.9 cm
Diamètre
3.8 cm
Diam. du filtre
13 mm
Surface de filtration
0.7 cm2
Capacité de l'entonnoir
40 mL
Raccords
inlet funnel
male Luer outlet slip
Application(s)
filtration
Compatibilité
for use with Stainless Steel Syringe Filter Holder
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
Nos supports filtres analytiques en acier inoxydable sont conçus pour la filtration sous vide d'échantillons en vue d'une analyse de la contamination bactériologique ou particulaire.
Caractéristiques et avantages :
•Disponible en trois diamètres, avec quatre tailles d'entonnoir, pour prendre en charge des volumes d'échantillon allant jusqu'à 250 ml
•Le support avec entonnoir de 250 ml est équipé d'un couvercle d'entonnoir qui peut être mis à l'évent avec une unité de filtration (accessoire)
•Stérilisable en autoclave ou à la flamme
Applications :
Analyse de la contamination bactériologique ou particulaire
Supports filtres analytiques
XF2004710 Support filtre de 100 ml, 47 mm, acier inoxydable
XF2004725 Support filtre de 250 ml, 47 mm, acier inoxydable
XX1002540 Support filtre de 50 ml, 25 mm, acier inoxydable
Pièces de rechange de l'article XX1002540 :
XX1002503 Pince d'assemblage, 25 mm, aluminium
XX1002535 Joints plats revêtus de PTFE
XX1002542 Base pour support filtre de 25 mm
XX2004718 Bouchon perforé n° 8, orifice de 9,5 mm (3/8"), silicone
XX5002501 Grille support, 25 mm, acier inoxydable
Pièces de rechange des articles XF2004710 et XF2004725 :
XF2004755 Entonnoir en acier inoxydable, 100 ml
XF2004756 Entonnoir en acier inoxydable, 250 ml
XF2004758 Grille support en acier inoxydable
XX1004703 Pince d'assemblage, 47 mm, aluminium
XX1004708 Bouchon perforé n° 8, silicone
Accessoires
SLFG02550 Filtre pour seringue Millex, Fluoropore® (PTFE hydrophobe), non stérile, 25 mm
XX1004705 Fiole à vide, 1 l
XX1004744 Fiole à vide, 4 l
XX7100004 Tuyau, D.I. 3/16" × 140 cm, silicone
Principe
Filtration sous vide
Informations légales
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany