Principaux documents
WHA420100
Whatman® plastic filter holders
Pop-Top Holder, diam. 13 mm
Synonyme(s) :
Whatman filter, Whatman filters, Z742678
1 PKG
159,00 $
159,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
159,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104922
Nomenclature NACRES :
NB.24
159,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polycarbonate housing
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
Pop-Top Holder
Conditionnement
pkg of 10 ea
Fabricant/nom de marque
Whatman 420100
Whatman Article No. 28419554 (US reference)
Diamètre
13 mm
Description générale
Filter holders designed for microfiltration and ultra cleaning of small volumes of liquids using positive pressure.
Caractéristiques et avantages
  • Designed for microfiltration and ultra cleaning of small volumes of liquids using positive pressure.
  • All three holders will accommodate Nucleopore track-etched and cast membranes.
  • Syringe compatible.
Autres remarques
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informations légales
Whatman is a registered trademark of Cytiva