Principaux documents
XX1012542
Millipore
Base et bouchon en verre Millipore pour filtration sous vide
Synonyme(s) :
Base en verre pour filtration, Base pour filtration sous vide Millipore
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
parylene coating (on stopper)
silicone stopper
stainless steel base
stainless steel screen
Technique(s)
vacuum filtration: suitable
Diamètre
25 mm
Surface de filtration
2.8 cm2
Application(s)
filtration
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Accessoire de filtration sous vide en verre de Millipore
Base en verre avec bouchon, 25 mm, grille support en acier inoxydable, grille fournie.
Ces accessoires sont conçus pour remplacer les pièces contenues dans les kits de filtration sous vide Millipore en verre ou pour modifier leur configuration.
Cet article est un accessoire du kit de support filtre analytique en acier inoxydable de 25 mm.