Principaux documents
XX1012514
Millipore
Entonnoir en verre Millipore pour la filtration sous vide
15 mL, 25 mm, Borosilicate, Ground glass seal
Synonyme(s) :
Entonnoir de filtration en verre, Entonnoir pour filtration sous vide
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
borosilicate glass
Technique(s)
vacuum filtration: suitable
Diamètre
25 mm
Capacité de l'entonnoir
15 mL
Application(s)
filtration
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Accessoire de filtration sous vide Millipore en verre
Entonnoir en verre, 15 ml, 25 mm, verre borosilicaté, joint en verre rodé
Ces accessoires sont conçus pour remplacer les pièces contenues dans les kits de filtration sous vide Millipore en verre ou pour modifier leur configuration.
Cet article est un accessoire des supports filtres en Pyrex pour micro-analyses de 25 mm.
Application
15 ml, 25 mm, verre borosilicaté, joint en verre rodé