Documents
XX0060
Supelco
Xylenes
Histology
Synonyme(s) :
Dimethylbenzenes, Dimethylbenzene, Xylene mixture of isomers
About This Item
Formule linéaire :
C6H4(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
106.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Numéro de classement CE :
215-535-7
Pression de vapeur
18 mmHg ( 37.7 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Limite d'explosivité
7 %
Impuretés
≤0.05% Water (H2O)
Résidus d'évap.
≤0.002%
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.497 (lit.)
Point d'ébullition
137-140 °C (lit.)
Température de transition
flash point 29.4 °C
Densité
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
~0.86-0.88 g/cm3 at 25 °C
Application(s)
histology
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(C)cc1.Cc2cccc(C)c2.Cc3ccccc3C
InChI
1S/3C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7;1-7-4-3-5-8(2)6-7;1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3*3-6H,1-2H3
Clé InChI
MVZVDAGWAAZJPE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Clearing agent for routine histology and cytology applications.
Remarque sur l'analyse
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 0.002% max
Form: Liquid
Water (H2O): 0.05% max
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
77.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
25 °C - closed cup
Contenu apparenté
The 4L M-Bottle provides safe handling of solvents due to an innovative solvent bottle design with sealing technology to eliminate leaks and reduce risks in solvent dispensing.