Principaux documents
WP6222050
Millipore
Pompe à vide/pression à haut débit, 220 V / 50 Hz
Synonyme(s) :
Laboratory vacuum pump
1 EA
1 830,00 $
1 830,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
1 830,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41105101
eCl@ss :
32012303
Nomenclature NACRES :
NB.24
1 830,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Entrée CA/CC
220 V, 50 Hz
Application(s)
PFAS testing
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Présentation
La conception à piston de la pompe à vide/pression à haut débit lui confère plus de puissance.
La pompe résistante aux produits chimiques possède une tête et un diaphragme chimiquement résistants qui lui permettent d'être utilisée avec des solvants et des produits chimiques corrosifs.
Les deux pompes sont équipées de 70 cm de tuyau de 1/4" et d'un filtre Millex FA50 assurant une protection en ligne contre l'humidité. Les deux pompes comportent une inscription UL et un marquage CE.
La pompe à vide/pression et la pompe résistante aux produits chimiques peuvent fonctionner à débit élevé pour réduire le temps de filtration. La conception à piston de la pompe à vide/pression à haut débit lui confère plus de puissance. La pompe résistante aux produits chimiques possède une tête et un diaphragme chimiquement résistants qui lui permettent d'être utilisée avec des solvants et des produits chimiques corrosifs. Les deux pompes sont équipées de 70 cm de tuyau de 1/4" et d'un filtre Millex-FA50 assurant une protection en ligne contre l'humidité. Les deux pompes comportent une inscription UL et un marquage CE.
Caractéristiques et avantages
- Les débits élevés réduisent la durée de la filtration.
- Possibilité d'opter pour des composants internes résistants aux produits chimiques (en option) pour assurer la compatibilité avec les vapeurs corrosives.
- La conception portable des pompes permet de les partager entre plusieurs postes de travail.
Applications
Source de vide pour les supports filtres, les rampes et les dispositifs de filtration, parmi lesquels le système de filtration Samplicity, le système SNAP i.d. 2.0, le support de filtration sous vide MultiscreenHTS et les unités de filtration Stericup.
Principe
Vide
Informations légales
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Articles
An overview of microplastics, testing regulations, and filter selection for microplastic sample collection, preparation, and analysis.
Questions
  1. Is product WP6222050 CE Approved?
    1 answer
    1. Yes, the Millex High Output and Chemical Duty pumps are CE approved.