Documents
WP61RBD00
Millipore
Kit de reconstruction pour pompe résistante aux solvants
About This Item
Code UNSPSC :
41105101
eCl@ss :
32012303
Nomenclature NACRES :
NB.24
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Cet article comprend des pièces pour les références WP6111560, WP6122050 et WP6110060.
Cet article est un kit composé des éléments suivants :
(1) Ensemble plaque de maintien de la membrane, (1) Ensemble plaque de vanne, (1) Tête de pompe, (1) Manomètre à vide, (1) Manomètre à pression, (4) Vis de la tête, (2) Vis de la poignée.