Principaux documents
WMBQP0D01
Milli-Q
Équerre de montage mural
Wall Mounting Bracket
Installation accessory for use with POD dispensers
Synonyme(s) :
Équerre de montage mural pour systèmes Q-POD® et E-POD®
1 EACH
703,00 $
703,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 EACH
703,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104200
Nomenclature NACRES :
JA.13
703,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Conditionnement
pkg of 1 unit
H × l × P
31 cm × 15 cm × 44.1 cm
Compatibilité
for use with E-POD®
for use with Elix® Advantage
for use with Milli-Q® IQ Element
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Q-POD® Element
Description générale
Cet accessoire pour montage mural est conçu pour une installation facile et soignée des unités de distribution d'eau déportées. L'équerre comprend un bras rotatif pour une plus grande flexibilité.
À utiliser avec les distributeurs Q-POD® et E-POD® et l'unité Q-POD® Element.
Caractéristiques et avantages
  • Gain de place sur la paillasse
  • Facile à installer
Informations légales
E-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review