Documents
VSWP01300
Millipore
Filtre membrane MF-Millipore, pores de 0,025 µm
MF-Millipore, filter diam. 13 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre membrane en esters de cellulose, dimension de pores de 0,025 μm
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Niveau de qualité
Description
13 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
MF-Millipore
Millipore
Paramètres
0.15 L/min-cm2 air flow rate
0.15 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Diam. du filtre
13 mm
Épaisseur
100 μm
Extractibles par gravimétrie
1.5%
Indice de réfraction
n/D 1.5
Matrice
MF-Millipore
Dimension de pores
0.025 μm pore size
72 % porosity
Point de bulle
≥21.1 bar, air with water at 23 °C
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : VSWP
Application
Microdialyse d'ADN et de protéines
Autres remarques
Instructions d′utilisation
  • Rétention des organismes : Micro-organismes
  • Mode d′action : Filtration (exclusion stérique)
  • Application : Filtration générale de laboratoire
  • Usage prévu : Rétention ou élimination des contaminants biologiques
  • Mode d′emploi : La filtration stérilisante d′un liquide à travers une membrane d′une dimension de pores de 0,2 μm (ou inférieure) élimine efficacement les contaminants biologiques comme les bactéries, moisissures et levures. Pour la rétention sélective de grands contaminants biologiques, il est possible de réaliser une filtration de liquides à travers des membranes d′une dimension de pores de 0,45 μm (ou supérieure) pour piéger les micro-organismes et servir de support de croissance pour une culture et analyse ultérieure
  • Conditions de stockage : Conserver dans un endroit sec, à l′écart de la chaleur
  • Conditions d′élimination : Jetez les déchets conformément aux réglementations fédérales, nationales et locales en vigueur.
Informations légales
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Protocoles
This article is a protocol for Simple dialysis of small volumes using V Series membranes