MilliporeSigma
Passer à
VMWP02500
Filtre membrane MF-Millipore, pores de 0,05 µm
greener alternative
Alternative plus écologique
MF-Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre membrane en esters de cellulose, dimension de pores de 0,05 μm
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
100 filters
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
544,00 $
A propos de cet article
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
0.05 μm pore size, 72 % porosity
Material:
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
Feature:
hydrophilic
Diam.:
25 mm
Sterility:
non-sterile
544,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
description
25 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
MF-Millipore, Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
0.25 L/min-cm2 air flow rate, 75 °C max. temp., 0.74 mL/min-cm2 water flow rate
diam.
25 mm
filter diam.
25 mm
thickness
100 μm
gravimetric extractables
1.5%
refractive index
n/D 1.5
matrix
MF-Millipore
pore size
0.05 μm pore size, 72 % porosity
bubble point
≥17.6 bar, air with water at 23 °C
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Application
Microdialyse d'ADN et de protéines
Other Notes
Mode d'emploi
  • Rétention : micro-organismes
  • Mode d'action : filtration (exclusion stérique)
  • Applications : filtration de laboratoire classique
  • Usage prévu : rétention ou élimination de contaminants biologiques
  • Instructions d'utilisation : La filtration stérilisante d'un liquide à travers une membrane de 0,2 μm de dimension de pores (ou moins) élimine efficacement les contaminants biologiques tels que les bactéries, les moisissures et les levures. Pour la rétention sélective des contaminants biologiques de plus grande taille, la filtration d'un liquide à travers une membrane d'une dimension de pores de 0,45 μm (ou plus) permet de piéger et de faire croître les micro-organismes en vue de leur culture et analyse ultérieures.
  • Stockage : à conserver dans un endroit sec, à distance de toute source de chaleur.
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations régionales, nationales et locales en vigueur
Legal Information
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
VMWP04700VMWP01300VMWP09025
description
MF-Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
description
MF-Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
description
MF-Millipore, filter diam. 13 mm, hydrophilic
description
MF-Millipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
parameter
0.25 L/min-cm2 air flow rate, 75 °C max. temp., 0.74 mL/min-cm2 water flow rate
parameter
0.25 L/min-cm2 air flow rate, 0.74 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp.
parameter
0.25 L/min-cm2 air flow rate, 0.74 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp.
parameter
0.25 L/min-cm2 air flow rate, 0.74 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp.
manufacturer/tradename
MF-Millipore
manufacturer/tradename
MF-Millipore
manufacturer/tradename
MF-Millipore
manufacturer/tradename
MF-Millipore
pore size
0.05 μm pore size, 72 % porosity
pore size
0.05 μm pore size, 72 % porosity
pore size
0.05 μm pore size, 72 % porosity
pore size
0.05 μm pore size, 72 % porosity
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, plain filter
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - ED ENV 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1