MilliporeSigma
Passer à
VPMHADAPSF
Viresolve® Pro Fittings Kit
3.81 cm (1.5 in.) Sanitary fittings
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
6 pkg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
442,00 $
A propos de cet article
eCl@ss:
32031690
UNSPSC Code:
23151806
442,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
​
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
1.5 in. Sanitary Fittings,
Quality Segment
General description
6 pack of 3.81 cm (1.5 in.) Sanitary fittings for feed/permeate port
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
VPMHADAPSBVPMHADAPVFVPMHADAPSK
description
-
description
-
description
-
description
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1.5 in. Sanitary Fittings