Key Documents
VK-1L-BK
Millipore
Anticorps anti-A(B) (clone ES-15), pour fabrication ultérieure d'autres produits (FFMU)
Anti-A(B) from the clone ES-15, Murine IgM, Intermediate for further manufacturing use
About This Item
Code UNSPSC :
41116102
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
unpurified
Clone
ES-15, monoclonal
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 L
Concentration
3-15 mg/mL protein (Total Protein Range)
Technique(s)
agglutination assay: suitable
pH
6.7-7.7
Isotype
IgM
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Surnageant de culture cellulaire standardisé et concentré qui a été diafiltré avec une solution saline tamponnée au phosphate.
Produit destiné à la formulation de réactifs ou de dispositifs de groupage sanguin anti-A,B.
Cet anticorps agglutine directement les globules rouges du groupe A, y compris les sous-groupes faibles. Il détecte de manière particulièrement efficace les formes faibles de A<sub>x</sub>. Il réagit dans une moindre mesure avec les lymphocytes B. Il peut être mélangé avec un produit FFMU (produit destiné à la fabrication ultérieure d′autres produits) anti-B tel que JM ou JE pour formuler un réactif anti-A+B.
Contient 0,1 % (p/v) d′azoture de sodium. Durée de conservation : 24 mois à compter de la date de filtration.
Autorisé par la FDA américaine en vertu d'un accord de fabrication partagé.
Application
Anticorps intermédiaire destiné à la fabrication d'autres substances.
Fabrication d'un produit ou d'un dispositif de groupage sanguin in vitro.
Informations légales
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable