Principaux documents
TX1395
Supelco
2,2,4-Triméthylpentane
Practical
Synonyme(s) :
Isooctane
20 L
1 360,00 $
1 360,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
20 L
1 360,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCH2C(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.23
Beilstein:
1696876
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Numéro de classement CE :
208-759-1
Essai:
≥95% (GC)
pb:
98-99 °C (lit.)
Pression de vapeur:
41 mmHg ( 21 °C)
1 360,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Densité de vapeur
3.9 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
41 mmHg ( 21 °C)
Essai
≥95% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
745 °F
Limite d'explosivité
6 %
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.391 (lit.)
pH
7
pb
98-99 °C (lit.)
Pf
−107 °C (lit.)
Température de transition
flash point -12 °C
Solubilité
0.56 mg/L
Densité
0.692 g/mL at 25 °C (lit.)
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
CC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,6H2,1-5H3
Clé InChI
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Application
Practical
Remarque sur l'analyse
Assay (GC): 95% min
Color (APHA): 10 max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
10.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-12 °C - closed cup