Principaux documents
TX0282
Supelco
Tetrahydrofuran
≥99.9% (GC), contains 0.0140--0.0310% BHT as stabilizer, non-UV, suitable for LC/MS, gas chromatography (GC) and HPLC, OmniSolv®
Synonyme(s) :
Oxolane, Oxyde de butylène, Oxyde de tétraméthylène
1 L
223,00 $
4 L
684,00 $
18.9 L
4 030,00 $
223,00 $
En stockDétails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 L
223,00 $
4 L
684,00 $
18.9 L
4 030,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H8O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
72.11
Beilstein:
102391
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191504
Numéro de classement CE :
203-726-8
Essai:
≥99.9% (GC)
Technique(s):
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pb:
65-67 °C (lit.)
Pression de vapeur:
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
223,00 $
En stockDétails
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Tetrahydrofurane, OmniSolv®
Densité de vapeur
2.5 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
OmniSolv®
Essai
≥99.9% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
610 °F
Contient
0.0140--0.0310% BHT as stabilizer
Limite d'explosivité
1.8-11.8 %
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤0.01% Peroxide (as H2O2)
≤0.03% Water (H2O)
≤1.0 μeq/g Titrable acid
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.407 (lit.)
pH
7-8 (20 °C, 200 g/L in H2O)
pb
65-67 °C (lit.)
Pf
−108 °C (lit.)
Température de transition
flash point -21.5 °C
Densité
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
Clé InChI
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Application
OmniSolv®
Stabilized with 250 ppm BHT. Not Optically Transparent in UV
Notes préparatoires
Product filtered through a 0.2 μm filter
Remarque sur l'analyse
Assay (GC)99.9% minColor (APHA)10 maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFormClear liquidIdentity (IR-spectrum)ConformsPeroxide (as H2O2)0.01% maxRefractive index (at 20°C)Stabilizer (BHT)0.0140-0.0310%Titrable acid1.0µeq/g maxWater (H2O)0.03% max
Informations légales
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-6.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-21.2 °C - closed cup