TANKVNT22
Filtre évent
pore size 0.22 μm, carbon, and soda lime, Advanced protection against airborne contaminants for storage tanks
1 630,00 $
About This Item
1 630,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Utilisation
(for type 3 water)
Conditionnement
pkg of 2 units
Fabricant/nom de marque
Milli-Q®
Hauteur
33 cm (12.8 in.)
Dimension de pores
0.22 μm pore size
Compatibilité
for use with SDS
for use with tanks
Catégories apparentées
Description générale
- Ce filtre évent permet de protéger l'eau pure ultrasensible stockée des contaminants qui peuvent être présents dans l'environnement. Il s'agit notamment de dioxyde de carbone, de particules, de micro-organismes ou de composés organiques volatils qui proviennent essentiellement de l'atmosphère du laboratoire.
- Contient une combinaison de médias de purification soigneusement sélectionnés pour éliminer les contaminants présents dans l'air, susceptibles de dégrader la qualité de l'eau purifiée pendant le stockage. Contient de la chaux sodée pour éviter la contamination par le CO2.
- Les cartouches de filtre évent sont constituées de polypropylène, de polyéthersulfone et de résine styrène-acrylonitrile.
Application
Caractéristiques et avantages