Recommended storage conditions: temperatures from 5 to 30°C; humidity between 10 and 80%. The original sealed bag (if provided) must be kept intact before the first use to protect the purification element from foreign matter.
PR0GTXLCS1
Pack de prétraitement Progard® XL
For optimal protection of reverse osmosis (RO) membranes from hard water
Synonyme(s) :
Pack de prétraitement Progard® XL-S-C
1 100,00 $
Disponible pour expédition le08 avril 2025Détails
About This Item
1 100,00 $
Disponible pour expédition le08 avril 2025Détails
Produits recommandés
Matériaux
EPDM rubber cartridge
carbon cartridge (activated )
filter (silver-impregnated activated carbon)
polypropylene and polyethylene cartridge
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
Progard®
Paramètres
2-40 °C temp. range
4.2 L/min flow rate
6 bar max. pressure
H × l × P
20.8 in. × 6.1 in. × 3.1 in.
Raccords
11 mm female inlet and outlet (O-rings)
Compatibilité
for use with AFS®
for use with Elix® Large
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
for use with RiOs™ Large
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
Le pack de prétraitement inclut une préfiltration pour éliminer les particules, du charbon actif pour éliminer le chlore et un agent anti-tartre pour limiter le risque de formation de tartre. L'option pack Autoclean comprend une pastille intégrée pour le nettoyage au chlore, qui nettoiera automatiquement la membrane d'osmose inverse (OI) lorsque ce nouveau pack sera installé.
À utiliser avec les systèmes de purification d'eau de plus grande taille RiOs™, Elix®, Milli-Q® HR, HX, CLX et AFS® E.
Application
Caractéristiques et avantages
- Protection optimale des membranes d'osmose inverse (OI).
- Optimisation de la durée de vie et des performances du système
- La filtration en profondeur élimine les particules et les colloïdes.
- Les polyphosphates protègent du tartre.
- Le filtre à charbon actif imprégné d'argent réduit le taux de chlore libre tout en offrant une protection bactériostatique.
- Les pastilles effervescentes EfferSan (anciennement appelées ROProtect CR) offrent un entretien automatique des systèmes OI.
- Étiquette RFID e-Sure pour visualiser instantanément les paramètres du pack, archiver automatiquement les paramètres du pack et assurer une traçabilité complète.
- À remplacer tous les 6 mois pour des résultats optimaux.
-
What are the storage conditions for this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How are consumables changed?
1 answer-
To help you to change your system's consumables, several video tutorials are available on our YouTube channel: https://youtube.com/playlist?list=PL2TUriaAaEA_IXDCnPbDk6OmrwptjwOHD. For high-flow systems, please keep in mind that all consumable changes must be approved by a 3-digit code that only the person in charge of the system knows.
Helpful?
-
-
How can I know which consumables can be used with my system?
1 answer-
To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
Helpful?
-
-
What steps are you taking towards improved sustainability?
1 answer-
Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we're all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus. Do not hesitate to contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for further information.
Helpful?
-
-
Can I arrange to have my consumables automatically ordered and delivered once a year?
1 answer-
It's possible to place only one consumable order per year with a specific contract called "Consumable Supply Agreement (CSA)" (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/water-purification/milli-q-consumables#csa). For further information, contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/collections/offices).
Helpful?
-
-
Where can I find data sheets, Certificates of Origin, Certificates of Analysis, and Certificates of Quality?
1 answer-
Documents and certificates are available in the "Documentation" section on this page. Do not hesitate to contact us if you require further information.
Helpful?
-
-
How frequently do the various consumables need to be changed?
1 answer-
The frequency that consumables must be changed depends on the system's usage (treated water volume) and on the consumables themselves (time of usage). In order to ensure the quality of water and your results, the consumables should be replaced when the system alerts you.
Helpful?
-
-
What is the consumables delivery time?
1 answer-
Refer to the consumable's Product page for a first estimation of its expected delivery time and contact customer service for more information.
Helpful?
-
-
Can consumables be opened and refilled?
1 answer-
Unfortunately, this is not possible because of safety issues and the need to guarantee the quality of consumables and their interior purification components. Our consumables are manufactured in an ISO 9001-certified facility France in agreement with high quality standards.